6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55468-1G OR55468-5G
APOSOR55468-1GEA 618 EUR InStock
APOSOR55468-1G APOSOR55468-5G
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,064 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257155
Numéro CAS: 1256806-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité