2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55549-5G
APOSOR55549-5GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR55549-5G
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₄N
MW: 230,907 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160150
Numéro CAS: 72648-12-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité