1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55583-1G OR55583-250MG
APOSOR55583-1GEA 430 EUR InStock
APOSOR55583-1G APOSOR55583-250MG
1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28891506
Numéro CAS: 91324-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité