4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55604-1G OR55604-250MG
APOSOR55604-1GEA 917 EUR InStock
APOSOR55604-1G APOSOR55604-250MG
4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇ClN₂
MW: 166,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22628251
Numéro CAS: 152626-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité