2-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: tert-Butyl (2-(bromomethyl)phenyl)carbamate
OR55620-1G OR55620-5G
APOSOR55620-1GEA 359 EUR InStock
APOSOR55620-1G APOSOR55620-5G
2-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 96%
2-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₆BrNO₂
MW: 286,165 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11616720
Numéro CAS: 166329-43-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité