2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55625-1G OR55625-250MG
APOSOR55625-1GEA 1510 EUR InStock
APOSOR55625-1G APOSOR55625-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈BrNO₃S
MW: 266,112 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18379741
Numéro CAS: 749253-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité