2,6-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR55628-10G OR55628-1G OR55628-5G
APOSOR55628-10GEA 509 EUR InStock
APOSOR55628-10G APOSOR55628-1G APOSOR55628-5G
2,6-Dibromobenzenesulphonyl chloride
2,6-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Br₂ClO₂S
MW: 334,413 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226510
Numéro CAS: 184170-43-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité