5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR55642-1G OR55642-250MG
APOSOR55642-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR55642-1G APOSOR55642-250MG
5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole 97%
5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
When melted, may contain small amount of sediment
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,183 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09702358
Numéro CAS: 884507-16-8
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité