(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55658-1G OR55658-250MG
APOSOR55658-1GEA 1740 EUR InStock
APOSOR55658-1G APOSOR55658-250MG
(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 97%
(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,146 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23106121
Numéro CAS: 1407997-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité