1-(3-Cyclopropylphenyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55669-1G OR55669-250MG
APOSOR55669-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR55669-1G APOSOR55669-250MG
1-(3-Cyclopropylphenyl)ethanone
1-(3-Cyclopropylphenyl)ethanone
Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,212 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06802407
Numéro CAS: 408359-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité