Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR55676-1G OR55676-250MG
APOSOR55676-1GEA 480 EUR InStock
APOSOR55676-1G APOSOR55676-250MG
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉ClO₅S
MW: 264,683 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27959393
Numéro CAS: 162141-56-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité