1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55688-1G OR55688-250MG
APOSOR55688-1GEA 313 EUR InStock
APOSOR55688-1G APOSOR55688-250MG
1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,171 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260327
Numéro CAS: 24036-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité