1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55692-1G OR55692-250MG
APOSOR55692-1GEA 121 EUR InStock
APOSOR55692-1G APOSOR55692-250MG
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrN₃O₂
MW: 268,067 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29765140
Numéro CAS: 1782518-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité