3-Bromo-2,6-dichlorophenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55726-1G
APOSOR55726-1GEA 417 EUR InStock
APOSOR55726-1G
3-Bromo-2,6-dichlorophenol 97%
3-Bromo-2,6-dichlorophenol
Formule: C₆H₃BrCl₂O
MW: 241,897 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17011993
Numéro CAS: 116668-74-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité