Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55736-1G OR55736-250MG
APOSOR55736-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR55736-1G APOSOR55736-250MG
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClO₃
MW: 224,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31745692
Numéro CAS: 260273-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité