Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N1,N1-Bis(3-(Dimethylamino)propyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine
OR55744-1G OR55744-250MG
APOSOR55744-1GEA 150 EUR InStock
APOSOR55744-1G APOSOR55744-250MG
Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Formule: C₁₅H₃₆N₄
MW: 272,473 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190091
Numéro CAS: 33329-35-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité