Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5931-10G OR5931-5G OR5931-1G
APOSOR5931-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR5931-10G APOSOR5931-5G APOSOR5931-1G
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₄
MW: 275,096 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06628784
Numéro CAS: 26050-64-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité