1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Tosyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
OR59354-1G OR59354-250MG
APOSOR59354-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR59354-1G APOSOR59354-250MG
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₄S
MW: 266,273 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878406
Numéro CAS: 957063-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité