Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59365-1G OR59365-250MG
APOSOR59365-1GEA 430 EUR InStock
APOSOR59365-1G APOSOR59365-250MG
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Formule: C₉H₁₄N₂O₃
MW: 198,219 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878405
Numéro CAS: 957062-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité