Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR59370-1G OR59370-250MG OR59370-5G
APOSOR59370-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR59370-1G APOSOR59370-250MG APOSOR59370-5G
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,241 g/mol
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664433
Numéro CAS: 210963-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité