Methyl (4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59391-1G OR59391-5G OR59391-10G
APOSOR59391-1GEA 77.1 EUR InStock
APOSOR59391-1G APOSOR59391-5G APOSOR59391-10G
Methyl (4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Methyl (4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Formule: C₆H₇BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878400
Numéro CAS: 1072944-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité