4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(3-Methoxy-3-methylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR5973-1G OR5973-250MG
APOSOR5973-1GEA 379 EUR InStock
APOSOR5973-1G APOSOR5973-250MG
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₃BN₂O₄
MW: 306,165 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027291
Numéro CAS: 874297-84-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité