4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1,3-Oxazol-4-yl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)oxazole
OR59847-1G OR59847-250MG
APOSOR59847-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR59847-1G APOSOR59847-250MG
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,088 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08703646
Numéro CAS: 155742-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité