3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole trihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methylamine trihydrochloride, 6,7-Dihydropyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole-3-methylamine trihydrochloride
OR60095-1G OR60095-5G
APOSOR60095-1GEA 230 EUR InStock
APOSOR60095-1G APOSOR60095-5G
3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole trihydrochloride
3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole trihydrochloride
Formule: C₆H₁₀N₄·3ClH
MW: 247,553 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699131
Numéro CAS: 1171236-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité