3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60114-1G OR60114-5G OR60114-250MG
APOSOR60114-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR60114-1G APOSOR60114-5G APOSOR60114-250MG
3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇IN₂
MW: 258,059 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781627
Numéro CAS: 885518-96-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité