5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 5-bromo-4-methyl-1H-imidazole-1-carboxylate
OR60157-1G OR60157-250MG
APOSOR60157-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR60157-1G APOSOR60157-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
MW: 311.174 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16628188
Numéro CAS: 1257535-48-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité