8-Bromo-5-chloroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Bromo-5-chloro-1-azanaphthalene
OR60189-1G
APOSOR60189-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR60189-1G
8-Bromo-5-chloroquinoline
8-Bromo-5-chloroquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
MW: 242,5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193679
Numéro CAS: 1154741-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité