2-Bromo-7-methoxyphenazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60266-1G OR60266-250MG OR60266-5G
APOSOR60266-1GEA 198 EUR InStock
APOSOR60266-1G APOSOR60266-250MG APOSOR60266-5G
2-Bromo-7-methoxyphenazine 95%
2-Bromo-7-methoxyphenazine
Formule: C₁₃H₉BrN₂O
MW: 289,127 g/mol
Point de fusion: 174…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066843
Numéro CAS: 58476-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité