6-Methoxyisatoic anhydride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methoxy-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 5-Methoxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR61001-5G OR61001-250MG OR61001-1G
APOSOR61001-5GEA 206 EUR InStock
APOSOR61001-5G APOSOR61001-250MG APOSOR61001-1G
6-Methoxyisatoic anhydride
6-Methoxyisatoic anhydride
Formule: C₉H₇NO₄
MW: 193,156 g/mol
Point de fusion: 258…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11046419
Numéro CAS: 67765-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité