3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(3-Methoxypropyl) 3-boronobenzamide
OR6101-1G OR6101-5G
APOSOR6101-1GEA 216 EUR InStock
APOSOR6101-1G APOSOR6101-5G
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₄
MW: 237,06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258755
Numéro CAS: 957061-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité