1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide
OR61013-1G OR61013-250MG
APOSOR61013-1GEA 452 EUR InStock
APOSOR61013-1G APOSOR61013-250MG
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Formule: C₉H₁₁N₂·I
MW: 274,102 g/mol
Point de fusion: 137…142 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00491277
Numéro CAS: 7181-87-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité