2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61080-1G OR61080-250MG
APOSOR61080-1GEA 277 EUR InStock
APOSOR61080-1G APOSOR61080-250MG
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
Formule: C₂₀H₁₈N₄O
MW: 330,383 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31726313
Numéro CAS: 2387695-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité