Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61081-1G OR61081-250MG OR61081-5G
APOSOR61081-1GEA 279 EUR InStock
APOSOR61081-1G APOSOR61081-250MG APOSOR61081-5G
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Formule: C₈H₅Cl₃O₂
MW: 239,483 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02149449
Numéro CAS: 86569-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité