2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,4,5-Trichlorophenyl)methanol
OR61082-1G OR61082-250MG
APOSOR61082-1GEA 429 EUR InStock
APOSOR61082-1G APOSOR61082-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅Cl₃O
MW: 211,473 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999819
Numéro CAS: 19010-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité