2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR61083-1G OR61083-250MG
APOSOR61083-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR61083-1G APOSOR61083-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrCl₃
MW: 274,37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999821
Numéro CAS: 81778-11-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité