(3S)-3-Ethylmorpholine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Ethylmorpholine
OR61132-250MG OR61132-1G OR61132-5G
APOSOR61132-250MGEA 166 EUR InStock
APOSOR61132-250MG APOSOR61132-1G APOSOR61132-5G
(3S)-3-Ethylmorpholine 97%
(3S)-3-Ethylmorpholine
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519097
Numéro CAS: 748117-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité