2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-6-chloro-2-hydroxyaniline
OR61257-1G OR61257-250MG
APOSOR61257-1GEA 480 EUR InStock
APOSOR61257-1G APOSOR61257-250MG
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Formule: C₆H₅BrClNO
MW: 222,467 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20036248
Numéro CAS: 1332765-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité