4-Methyl-3-oxopentanenitrile 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61296-5G OR61296-25G
APOSOR61296-5GEA 190 EUR InStock
APOSOR61296-5G APOSOR61296-25G
4-Methyl-3-oxopentanenitrile 97+%
4-Methyl-3-oxopentanenitrile
Formule: C₆H₉NO
MW: 111,142 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664144
Numéro CAS: 29509-06-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité