2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromo-5-iodophenyl)methanol
OR61452-5G OR61452-25G
APOSOR61452-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR61452-5G APOSOR61452-25G
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11044842
Numéro CAS: 946525-30-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité