Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodostyrene

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR61533-1G OR61533-250MG
APOSOR61533-1GEA 350 EUR InStock
APOSOR61533-1G APOSOR61533-250MG
2-Iodostyrene
2-Iodostyrene


Formule: C₈H₇I
Point d'ébullition: 69…70 °C (0.3 mm Hg)
Densité: 1.6734 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080535
Numéro CAS: 4840-91-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité