(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 11-(Trimethoxysilyl)undecyl bromide, (11-Bromoundecyl)trimethoxysilane, 1-Bromo-11-(trimethoxysilyl)undecane
OR61604-10G OR61604-25G OR61604-1G OR61604-5G
APOSOR61604-10GEA 502 EUR InStock
APOSOR61604-10G APOSOR61604-25G APOSOR61604-1G APOSOR61604-5G
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane
Formule: C₁₄H₃₁BrO₃Si
MW: 355,384 g/mol
Point d'ébullition: 158 °C (0.8 mm Hg)
Densité: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270978
Numéro CAS: 17947-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité