3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(3-Bromo-2-nitrophenyl)cyclopropylamine, 2-Bromo-6-(cyclopropylamino)nitrobenzene
OR61608-1G OR61608-250MG
APOSOR61608-1GEA 429 EUR InStock
APOSOR61608-1G APOSOR61608-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Formule: C₉H₉BrN₂O₂
MW: 257,084 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22415284
Numéro CAS: 1396554-46-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité