6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Ethynyl-5-azaindazole, (1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridin-6-yl)acetylene
OR62079-250MG OR62079-50MG OR62079-100MG
APOSOR62079-250MGEA 0 EUR InStock
APOSOR62079-250MG APOSOR62079-50MG APOSOR62079-100MG
6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₈H₅N₃
MW: 143,145 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22380516
Numéro CAS: 1374652-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité