L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1H-Indol-2-yl)acetic acid sodium salt, Sodium 2-(1H-indol-2-yl)ethanoate
OR6306A-100MG OR6306A-250MG OR6306A-25MG
APOSOR6306A-100MGEA 109 EUR InStock
APOSOR6306A-100MG APOSOR6306A-250MG APOSOR6306A-25MG
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate 95%
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate
Formule: C₁₀H₈NO₂·Na
MW: 197.166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787506
Numéro CAS: 172513-77-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité