15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6472-100MG OR6472-250MG
APOSOR6472-100MGEA 371 EUR InStock
APOSOR6472-100MG APOSOR6472-250MG
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formule: C₂₁H₃₃IO₂
MW: 444,39 g/mol
Point de fusion: 94…95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040778
Numéro CAS: 80479-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité