17-Bromoheptadecanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6480-500MG OR6480-100MG
APOSOR6480-500MGEA 408 EUR InStock
APOSOR6480-500MG APOSOR6480-100MG
17-Bromoheptadecanoic acid
17-Bromoheptadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formule: C₁₇H₃₃BrO₂
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040782
Numéro CAS: 13099-35-9
EINECS: 236-017-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité