17-Iodoheptadecanoic acid, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6491-100MG OR6491-500MG
APOSOR6491-100MGEA 161 EUR InStock
APOSOR6491-100MG APOSOR6491-500MG
17-Iodoheptadecanoic acid, tech
17-Iodoheptadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formule: C₁₇H₃₃IO₂
MW: 396,347 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040783
Numéro CAS: 60451-92-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité