3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3,5-Dibromophenyl)acetic acid
OR6636-10G OR6636-25G
APOSOR6636-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR6636-10G APOSOR6636-25G
3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
3,5-Dibromophenylacetic acid
Formule: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787513
Numéro CAS: 188347-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité