4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-4-nitro-N-acetylbenzeneamine, N-(4-Methyl-3-nitrophenyl)acetamide
OR6637-1G OR6637-250MG OR6637-5G
APOSOR6637-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6637-1G APOSOR6637-250MG APOSOR6637-5G
4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024277
Numéro CAS: 2719-14-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité