N1-Benzylbenzene-1,2-diamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N1-(Phenylmethyl)benzene-1,2-diamine, N1-Benzylphenylene-1,2-diamine
OR6664-5G OR6664-10G
APOSOR6664-5GEA 105 EUR InStock
APOSOR6664-5G APOSOR6664-10G
N1-Benzylbenzene-1,2-diamine 95%
N1-Benzylbenzene-1,2-diamine
Formule: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198,264 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094682
Numéro CAS: 5822-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité